61165
Copper(II) bromide
purum, ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Cupric bromide
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (RT)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Punto di fusione
498 °C (lit.)
Densità
4.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Cu]Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)