60738
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 220-440 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Gel di silice, high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
Grado
high-purity grade
Livello qualitativo
Descrizione
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
Forma fisica
powder or crystals
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
500 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
220-440 mesh
35-75 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Applicazioni
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?