Documenti
59974
Supelco
2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propionic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.25
Beilstein:
25973382
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)COC1=CC=C(CCOC)C=C1
InChI
1S/C12H16O5/c1-16-7-6-9-2-4-10(5-3-9)17-8-11(13)12(14)15/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3,(H,14,15)
PQIWJWWULVHOAA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)