Documenti fondamentali
59805
Sigma-Aldrich
DL-Isoserine
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.09
Beilstein:
1721413
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (TLC)
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)