Documenti fondamentali
59532
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetraphenyldioxolane-4,5-dimethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol, (4R,5R)-4,5-Bis(diphenylhydroxymethyl)-2,2-dimethyldioxolane, 1,1,4,4-Tetraphenyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol, TADDOL
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H30O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.57
Beilstein:
3657855
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −67±2°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
192-195 °C
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@H]([C@@H](O1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)(c4ccccc4)c5ccccc5
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)