Key Documents
59452
Sigma-Aldrich
(S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol p-toluenesulfonate
purum, ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
2,3-Isopropylidene-sn-glycerol 1-tosylate, L-α,β-Isopropylideneglycerol-γ-tosylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.34
Beilstein:
89799
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 2% in DMF
Punto di fusione
29-31 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
SRKDUHUULIWXFT-NSHDSACASA-N
Altre note
Chiral building block, e.g. synthesis of GABOB
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Line S Tarpgaard et al.
Oncotarget, 7(37), 59441-59457 (2016-08-11)
It is now widely accepted that therapeutic antibodies targeting epidermal growth factor receptor (EGFR) can have efficacy in KRAS wild-type advanced colorectal cancer (CRC) patients. What remains to be ascertained is whether a subgroup of KRAS-mutated CRC patients might not
M.E. Jung et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 6304-6304 (1980)