Documenti
59195
Sigma-Aldrich
Isophthalaldehyde
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Benzene-1,3-dicarboxaldehyde
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,3-(CHO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Beilstein:
1561038
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
87-88 °C (lit.)
87-89 °C
Stringa SMILE
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)