Documenti fondamentali
58351
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane
puriss.
Sinonimo/i:
Isobutane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.12
Beilstein:
1730720
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
ID PubChem:
Densità del vapore
2.01 (21 °C, vs air)
Tensione di vapore
72.2 psi ( 37.7 °C)
Grado
puriss.
Temp. autoaccensione
860 °F
Limite di esplosione
8.3 %
P. ebollizione
−12 °C (lit.)
Punto di fusione
−160 °C (lit.)
Densità
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
pressure tin with 250 mL (net ~140 g)
Altre note
Sales restrictions may apply
Valvola di controllo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-117.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-83 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Vera Lepperhof et al.
PloS one, 9(9), e107363-e107363 (2014-09-17)
Cell loss after transplantation is a major limitation for cell replacement approaches in regenerative medicine. To assess the survival kinetics of induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cardiomyocytes (CM) we generated transgenic murine iPSC lines which, in addition to CM-specific expression
Christian Geis et al.
Experimental neurology, 265, 8-21 (2014-12-30)
Neuromyelitis optica (NMO) is causally linked to autoantibodies (ABs) against aquaporin 4 (AQP4). Here, we focused on the pathogenic effects exclusively mediated by human ABs to AQP4 in vivo. We performed cell-free intrathecal (i.th.) passive transfer experiments in Lewis rats