58320
D-(−)-Isoascorbic acid
purum, ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
D-erythro-Hex-2-enoic acid γ-lactone, D-Araboascorbic acid
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (RT)
Attività ottica
[α]20/D −16.0±1.5°, c = 1% in H2O
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)