Documenti fondamentali
56613
Supelco
trans-2-Decenoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-decenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H31NO4
Peso molecolare:
313.43
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -11.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤10.0% water
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)