Documenti fondamentali
55906
Supelco
Phthalide
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Isobenzofuranone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Beilstein:
114632
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
290 °C (lit.)
Punto di fusione
71-74 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1OCc2ccccc12
InChI
1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)