Documenti fondamentali
55766
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)triphenylphosphonium bromide
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24BrOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.30
Beilstein:
4732593
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Punto di fusione
176-178 °C
Stringa SMILE
[Br-].C[C@@H](CO)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)