Documenti fondamentali
557595
Sigma-Aldrich
10-(2-Benzothiazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H,11H-(1)benzopyropyrano(6,7-8-I,j)quinolizin-11-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H26N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Punto di fusione
230-232 °C (lit.)
λmax
478 nm in chloroform
Stringa SMILE
CC1(C)CCN2CCC(C)(C)c3c4OC(=O)C(=Cc4cc1c23)c5nc6ccccc6s5
Applicazioni
Green dopant for OLED applications
Caratteristiche e vantaggi
Fluorescent dye
This sterically hindered coumarine dopant is an excellent choice for a green dopant for use in passive-matrix OLEDs.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Chen, C.H.; Tang, C.W.
Applied Physics Letters, 79, 3712-3712 (2001)