53461
N-Valproylglycine
analytical standard
Sinonimo/i:
N-(1-Oxo-2-propylpentyl)glycine
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(CCC)CCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H19NO3/c1-3-5-8(6-4-2)10(14)11-7-9(12)13/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,11,14)(H,12,13)
QBKXUUNBNHZZPK-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)