Documenti fondamentali
52288
Supelco
6-Methoxy-2-naphthol
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxynaphthalen-2-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.20
Beilstein:
2043873
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)