Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41171614
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria
Application
KPC ChromoSelect Agar Supplement is recommended for the detection of gram negative bacteria with a reduced susceptibility to carbapenem agents.
Other Notes
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Selective Mix 0.200g
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Selective Mix 0.200g
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?