Documenti fondamentali
51393
Sigma-Aldrich
Outlet valve for plastic container 30 L and 60 L
pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
CHF 42.00
CHF 42.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 42.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 42.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Confezionamento
pkg of 1 ea
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)