Documenti fondamentali
49539
Supelco
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
analytical standard
Sinonimo/i:
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)