Documenti fondamentali
48307
Supelco
Bile acids-selective liquid ion-exchanger microelectrode - Cocktail A
Selectophore
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
Nome Commerciale
Selectophore
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Altre note
Determination of bile acid activity in living liver tissue with a micro-electrode
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Biotechnol. Progress, 6, 62-62 (1990)
B Yu et al.
Biosensors & bioelectronics, 5(3), 215-222 (1990-01-01)
The preparation of a compound liquid ion exchanger used for the miniaturization of bile acid sensitive microelectrode is described. The liquid ion exchanger is 2% benzyldimethylhexadecylammonium cholate in decanol/0.1 M hexadecyltributylammonium taurocholate in 5% hexachlorobenzene, 0.5% bromoacetanilide O-dichlorobenzene. The slopes