46830
4-Fluorobenzyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
P. eboll.
82 °C/26 mmHg (lit.)
Densità
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-18)
Lignin is an aromatic biopolymer derived from lignocellulosic biomass. Providing a comprehensive structural analysis of lignin is the primary motivation for the quantification of various functional groups, with a view to valorizing lignin in a wide range of applications. This