46698
6-Propyl-2-thiouracil
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
enzyme inhibitor
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)