Documenti fondamentali
463515
Sigma-Aldrich
Silicon 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis(octyloxy)-29H,31H-phthalocyanine dihydroxide
Dye content 95 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C96H146N8O10Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
1600.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
682 nm
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4n5c(nc6nc(nc7n(c(n3)c8cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc78)[Si]5(O)O)c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc69)c%10cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc4%10)c2cc1OCCCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)