46336
Cinidon-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
cis-Ethyl 2-chloro-3-[2-chloro-5-(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)phenyl]-2-propenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(Cl)=C\c1cc(ccc1Cl)N2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O
InChI
1S/C19H17Cl2NO4/c1-2-26-19(25)16(21)10-11-9-12(7-8-15(11)20)22-17(23)13-5-3-4-6-14(13)18(22)24/h7-10H,2-6H2,1H3/b16-10-
NNKKTZOEKDFTBU-YBEGLDIGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?