Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10FeO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-040-6
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Ferrocenecarboxylic acid, purum, ≥96%
grade
purum
Quality Segment
assay
≥96%
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,(H,7,8);1-5H;
InChI key
VUJLGCHOGQEAED-UHFFFAOYSA-N
General description
Ferrocene carboxylic acid (FCCa) is an organometallic compound comprised of a ferrocene core with a carboxylic acid functional group. It is used as a mediator in electrocatalytic oxidation. Due to its excellent redox properties, it is widely used in electrochemistry, redox probes, and peptide chain modifications. In addition, a direct cross-coupling reaction was explored using ferrocenecarboxylic acid and alkenes.
Application
Ferrocene carboxylic acid can be used as a:
- Starting material in the synthesize of ferrocene-guanine conjugates.
- Redox mediator in electrochemical-chemical-chemical (ECC) redox cycling.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% | assay 96% | assay ≥96% | assay 96% |
| reaction suitability core: iron, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 60-63 °C (lit.) | mp 117-120 °C (lit.) | mp 120-123 °C (lit.) |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?