45989
3-Nitroaniline
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Aminonitrobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Tensione di vapore
1 mmHg ( 119 °C)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
111-114 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2
XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver,Heart,Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
196.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)