45737
Pyrifenox
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
mixture of Z and E isomers
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CO\N=C(\Cc1cccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2N2O/c1-19-18-14(7-10-3-2-6-17-9-10)12-5-4-11(15)8-13(12)16/h2-6,8-9H,7H2,1H3/b18-14-
CKPCAYZTYMHQEX-JXAWBTAJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?