Documenti
45736
Supelco
Methyl (2-naphthoxy)acetate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.23
Beilstein:
3281392
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-13(14)9-16-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,9H2,1H3
AMURPBCUFDCTEW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)