45472
Ethalfluralin
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCN(CC(C)=C)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H14F3N3O4/c1-4-17(7-8(2)3)12-10(18(20)21)5-9(13(14,15)16)6-11(12)19(22)23/h5-6H,2,4,7H2,1,3H3
PTFJIKYUEPWBMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)