45464
DNOC
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 3,5-Dinitro-2-hydroxytoluene, 4,6-Dinitro-2-methylphenol, 4,6-Dinitro-o-cresol, DNOC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3
ZXVONLUNISGICL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)