Documenti fondamentali
45450
Supelco
Dimetilan
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(Dimethylcarbamoyl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl dimethylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
Beilstein:
889837
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)Oc1cc(C)n(n1)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C10H16N4O3/c1-7-6-8(17-10(16)13(4)5)11-14(7)9(15)12(2)3/h6H,1-5H3
RDBIYWSVMRVKSG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Comparative effectiveness of 2 types of baits for synanthropic flies in different regions].
S N Smirnova et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, 52(1), 60-63 (1983-01-01)