45431
Dichlobenil
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,6-Dichlorobenzonitrile, Dichlobenil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
143-146 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cereals[2] and dry fruits[3] by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Food samples by GC-MS/MS with MRM detection.[4]
- Grape seed extracts by GC coupled to triple quadrupole mass spectrometry (QqQ-MS/MS) equipped with electron ionization (EI) and MRM detection.[5]
- Wheat flour samples by magnetic solid-phase extraction (MSPE) along with high performance liquid chromatography-diode array detection (DAD).[6]
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)