Documenti fondamentali
45364
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxyoctane
purum, ≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Octene oxide, Hexyloxirane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Beilstein:
79912
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.420
P. ebollizione
62-64 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCC1CO1
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3
NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W Levin et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 220(2), 485-494 (1983-02-01)
Metabolism of cholesterol 5,6 alpha-oxide to the 5,6-glycol is catalyzed by a rat liver microsomal epoxide hydrolase that is distinct from the microsomal epoxide hydrolase that metabolizes a wide range of xenobiotic alkene and arene oxides. The two enzymes are