Vai a
44795
N,O-Bis(tert-butyldimethylsilyl)acetamide
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]ethanimidic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, BTBSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H33NOSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.59
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2096003
Il prodotto 44795 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=N\[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H33NOSi2/c1-12(15-17(8,9)13(2,3)4)16-18(10,11)14(5,6)7/h1-11H3/b15-12+
InChI key
XFPQBAQQJIQJLY-NTCAYCPXSA-N
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)