Passa al contenuto
44705
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
analytical standard
Sinonimo/i:
1,1,2-Trichloro-trifluoroethane, Genetron® 113
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClCF2CCl2F
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.38
EC Number:
200-936-1
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1740335
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
vapor pressure
5.5 psi ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
1256 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.), n20/D 1.359
bp
47-48 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
SMILES string
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
InChI key
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Genetron is a registered trademark of Honeywell International Inc.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
383.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
195 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)