Documenti fondamentali
44703
Supelco
(−)-Cinchonidine
analytical standard
Sinonimo/i:
Cinchonidine, (−)-Cinchonidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.39
Beilstein:
89690
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (NT)
Attività ottica
[α]/D -109.0±5.0°, c = 0.2 in ethanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
204-206 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)