Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 221.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 867.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apigenin 7-glucoside
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?