Documenti fondamentali
444316
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H48NNiS4
Numero CAS:
Peso molecolare:
609.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Cc1ccc(S[Ni+]Sc2cc(C)ccc2[S-])c([S-])c1
InChI
1S/C16H36N.2C7H8S2.Ni/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h5-16H2,1-4H3;2*2-4,8-9H,1H3;/q+1;;;+3/p-4
OGDOOYYRRAJVOI-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)