Documenti fondamentali
44122
Sigma-Aldrich
8-Dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Sinonimo/i:
Trisodium 8-dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H29Na3O11S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
706.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
for fluorescence
Saggio
≥95% (HPCE)
Punto di fusione
≥250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)