Key Documents
43838
Supelco
Hop-21(22)-ene solution
0.1 mg/mL in isooctane, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (GC/MS)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
0.1 mg/mL in isooctane
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)[C@@]1(C)CC\C2=C(/C)C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)