43780
Dimethyl 3,3′-dithiopropionimidate dihydrochloride
purum, ≥95.0% (AT)
Sinonimo/i:
DTBP, Dimethyl 3,3′-dithio-bis(propionimidate) dihydrochloride, Wang/Richards’ reagent
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (AT)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.COC(=N)CCSSCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2S2.2ClH/c1-11-7(9)3-5-13-14-6-4-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
CQBCVFHLZAVNPF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Synthesis of glutathione-sensitive cross-linked polyethylenimine gene vector
- Preparation of cyclodextrin-containing polymers designed for gene delivery
- Crosslinking of chick oviduct progesterone-receptor subunits
Avvertenza
Risultati analitici
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?