Documenti fondamentali
43581
Epoxide Hydrolase from Rhodotorula glutinis
BioChemika
Sinonimo/i:
Hydratase, epoxide
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352204
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
BioChemika
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)