Key Documents
429651
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard, for environmental analysis
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Grado
analytical standard, for environmental analysis
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
192-195 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)