Documenti fondamentali
429643
Sigma-Aldrich
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Grado
environmental standard
Saggio
99%
Punto di fusione
101-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)