Documenti fondamentali
429635
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Grado
environmental standard
Saggio
99%
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Stringa SMILE
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)