Merck
429481
3,6-Dioctyloxy-1,2-benzenedicarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
3,6-Dioctyloxyphthalonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.55
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
97%
mp
143-147 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCC)c(C#N)c1C#N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)