41663
1,3-Dimethyl-1,1,3,3-tetraphenyldisilazane
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
1,1,3,3-Tetraphenyl-1,3-dimethyldisilazane, TPDMDS
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (NT)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
87-89 °C
Stringa SMILE
C[Si](N[Si](C)(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H27NSi2/c1-28(23-15-7-3-8-16-23,24-17-9-4-10-18-24)27-29(2,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26/h3-22,27H,1-2H3
YFONAHAKNVIHPT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs