Documenti
41544
Supelco
Sieve Standard, traceable to NIST SRM
250 μm (60 mesh)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Forma fisica
particles
Produttore/marchio commerciale
Whitehouse Scientific Ltd SS405
Dimensione particelle
250 μm (60 mesh)
applicazioni
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)