41171
4-Hydroxyestradiol
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratriene-3,4,17β-triol
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4c(O)c(O)ccc24
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,16,19-21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1
QOZFCKXEVSGWGS-ZHIYBZGJSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?