40163
Dimethyldioctadecylammonium bromide
Selectophore™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Distearyldimethylammonium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥99.0% (T)
≥99.0%
PM
630.95 g/mol
Punto di fusione
~160 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)