Documenti
39833
Supelco
3,3-Dimethyl-1-butene
analytical standard
Sinonimo/i:
Neohexene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1697101
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
6.96 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.377
P. eboll.
41 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
petroleum
Stringa SMILE
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)